Läs mer
Thermo Scientific™ Luminaris Sond hög ROX qPCR-mastermixar
Produktkod. p-4861502 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1250 x 20μ L Reaktioner
250 x 20μ L Reaktioner
500 x 20μ L Reaktioner
5 000 x 20μ L Reaktioner
Förpackningsstorlek:
1250 reaktioner
250 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Produktkod. 13555240
Brand: Thermo Scientific™ K0933
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klara att använda qPCR-masterblandningar med förblandad UDG optimerad för probe-detektion med hjälp av standardcykelprotokoll. Masterblandningar tillgängliga med eller utan blå färg.
Thermo Scientific Luminaris Färg HiGreen och Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes är universella färdiga att använda lösningar optimerade för qPCR och tvåstegs RT-qPCR. Mastermixarna inkluderar Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-polymeras, uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mallen och primers behöver läggas till. De SYBR Grönt I interkalerande färgämne möjliggör DNA-detektion och analys utan att använda sekvensspecifika prober.
Den heta starten Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP och UDG ingår i blandningen för kontroll av överföringskontamination (se referens 1). De Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mixes kompletteras med ett inert blått färgämne och en separat gul provbuffert som innehåller ett gult färgämne. qPCR-reaktionsblandningen som innehåller båda komponenterna är grön.
Användningen av Luminaris Färg HiGreen och Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes i qPCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Individuella formuleringar av Luminaris Färg HiGreen och Luminaris HiGreen qPCR Master Blandar med ROX vid olika koncentrationer eller fluorescein som passiva referensfärgämnen är tillgängliga för de flesta qPCR-plattformar (se tabell över PCR-instrumentkompatibilitet i realtid).
Höjdpunkter
  • Blå mastermix och gul provbuffert för enkel pipettering
  • UDG i mastermixen för att förhindra överföringskontamination
  • Utmärkt qPCR-prestanda
  • Specificitet - Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet - detektering av en kopia
  • Brett linjärt område - noggrann kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Reproducerbarhet och bekvämlighet - färdig att använda 2X mastermix
    • Lika prestanda för blå och färglösa mastermixar
  • Versioner med förblandade ROX eller fluorescein för olika realtidsplattformar
  • Standard cykelprotokoll
Användningsområden
  • Analys av genuttryck
  • siRNA-validering
  • Genotypsbestämning
  • Patogen upptäckt
Inkluderar
  • Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mixes inkluderar Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG och dNTPs (även dUTP) i en optimerad PCR-buffert med ett blått färgämne; levereras med 40X gul provbuffert och nukleasfritt vatten.
  • Luminaris Färg HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) och Luminaris Färg HiGreen Låg ROX qPCR Master Mix (2X) innehåller olika mängd ROX passivt referensfärgämne för specifika realtidsplattformar (se tabell över PCR-instrumentkompatibilitet i realtid).
  • Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) innehåller passivt referensfärgämne för fluorescein för specifika realtidsplattformar (se diagram för kompatibilitet med PCR-instrument i realtid).
  • Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes inkluderar Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG och dNTPs (även dUTP) i en optimerad färglös PCR-buffert; förses med nukleasfritt vatten.
  • Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) och Luminaris HiGreen Low ROX qPCR Master Mix (2X) innehåller olika mängd ROX passivt referensfärgämne för specifika realtidsplattformar (se tabell över PCR-instrumentkompatibilitet i realtid).
  • Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) innehåller passivt referensfärgämne för fluorescein för specifika realtidsplattformar (se diagram för kompatibilitet med PCR-instrument i realtid).
Farligt :
Ingen hållbarhetstid : 24 månaders
frakt skick : Frozen Gel
Packs Lagringsskick : −20 °
C lagringsnoteringar : Observera att SYBR Grön och ROX färgämnen är ljuskänsliga. Exponering för ljus bör minimeras.
Referenser : MC Longo et al.Gene93 , 125-128 (1990).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X Luminaris Sond hög ROX qPCR Master Mix (10 x 1,25 mL): inkluderar Hot Start Taq Polymeras, UDG och dNTPs (även dUTP) i en optimerad färglös PCR-buffert; levereras med 40X gul provbuffert och (10 x 1,25 mL) nukleasfritt vatten. Innehåller även olika mängd ROX passiv referensfärg för specifika realtidsplattformar. Butik på– 20 °C.
Kvantitet 1250 x 20μ L Reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, siRNA-validering, Patogendetektion