Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET NGS Rengöring och storleksvalssats
Produktkod. 15225126 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 x 96 Förberedelser
10 beredningar
10 x 96 Förberedelser
4 x 96 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
384 reaktioner
96 reaktioner
960 reaktioner
Produktkod. 15225126
Brand: Thermo Scientific™ K2828
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit är designat för effektiv och robust DNA-fragmentbiblioteksrensning och storleksval från en mängd olika enzymatiska reaktionsblandningar inklusive PCR, ligering, adaptertillägg och DNA-ändreparationsreaktionsblandningar.
Thermo Scientific MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit är designat för effektiv och robust DNA-fragmentbiblioteksrensning och storleksval från en mängd olika enzymatiska reaktionsblandningar inklusive PCR, ligering, adaptertillägg och DNA-ändreparationsreaktionsblandningar. Satsen använder hög kapacitet MagJET paramagnetisk pärlteknologi som säkerställer effektiv återvinning av DNA-fragmentbibliotek inom ett önskat fragmentlängdsområde. De renade DNA-fragmenten är fria från nästa generations sekvenseringsarbetsflödeshämmande komponenter, såsom sekvensadaptrar, primerdimerer, oinkorporerade nukleotider, enzymer eller salter, och är färdiga att använda nedströms NGS applikationer. Ingen tidigare rening av DNA-fragmentbiblioteket krävs före sanering och storleksvalsprocedurer.
Satsen är lämplig för rengöring eller storleksval från 5 ng till 5μ g DNA-fragmentbibliotek. MagJET sanerings- och adapterborttagningsprotokoll kan enkelt automatiseras för högre genomströmning på automatiska plattformar som t.ex Thermo Scientific KingFisher Flex och Thermo Scientific KingFisher Duo.
Höjdpunkter
Robust —tillförlitlig rengöring och storleksval från olika reaktionsblandningar och buffertar
Flexibelt —användardefinierat storleksval av exakt DNA-fragmentintervall
NGS-grade renhet —fullständigt avlägsnande av NGS adaptrar, primrar, nukleotider, enzymer och andra reaktionskomponenter som hämmar NGS arbetsflöde
Kompatibel med hög genomströmning —lätt att automatisera på Thermo Scientific KingFisher magnetiska partikelprocessorer för provhantering med
hög genomströmning Applikationer
Rengöring av DNA-fragmentbibliotek och storleksval för nedströmsanvändning i nästa generations sekvenseringsarbetsflöden.
Inkluderar
• MagJET Magnetiska pärlor
• Bindande lösning
• Tvättbuffert (koncentrerad)
• Elueringsbuffert
• DNA-fragmentblandning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 ml DNA-fragmentblandning; -20 °C 110
•μ L MagJET Magnetiska pärlor; 4 °
•C 8 mL bindningsbuffert (koncentrerad); rumstemperatur
• 3 mL tvättbuffert (koncentrerad); rumstemperatur
• 2 x 1,5 ml elueringsbuffert; rumstemperatur
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Enzymatiska reaktioner (PCR, ligering, adaptertillägg, DNA-ändreparationsreaktion)
Elueringsvolym 10 till 50μ L
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (utrustning) KingFisher™ Böja, KingFisher™ Duo Prime
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Kvantitet 10 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Avkastning Upp till 700 bp
Startmaterial mängd 100μ L (5 ng till 5μ g DNA-fragment)