Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET NGS Rengöring och storleksvalssats
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit är designat för effektiv och robust DNA-fragmentbiblioteksrensning och storleksval från en mängd olika enzymatiska reaktionsblandningar inklusive PCR, ligering, adaptertillägg och DNA-ändreparationsreaktionsblandningar. Satsen använder hög kapacitet MagJET paramagnetisk pärlteknologi som säkerställer effektiv återvinning av DNA-fragmentbibliotek inom ett önskat fragmentlängdsområde. De renade DNA-fragmenten är fria från nästa generations sekvenseringsarbetsflödeshämmande komponenter, såsom sekvensadaptrar, primerdimerer, oinkorporerade nukleotider, enzymer eller salter, och är färdiga att använda nedströms NGS applikationer. Ingen tidigare rening av DNA-fragmentbiblioteket krävs före sanering och storleksvalsprocedurer.
Satsen är lämplig för rengöring eller storleksval från 5 ng till 5μ g DNA-fragmentbibliotek. MagJET sanerings- och adapterborttagningsprotokoll kan enkelt automatiseras för högre genomströmning på automatiska plattformar som t.ex Thermo Scientific KingFisher Flex och Thermo Scientific KingFisher Duo.
Höjdpunkter
•Robust —tillförlitlig rengöring och storleksval från olika reaktionsblandningar och buffertar
•Flexibelt —användardefinierat storleksval av exakt DNA-fragmentintervall
•NGS-grade renhet —fullständigt avlägsnande av NGS adaptrar, primrar, nukleotider, enzymer och andra reaktionskomponenter som hämmar NGS arbetsflöde
•Kompatibel med hög genomströmning —lätt att automatisera på Thermo Scientific KingFisher magnetiska partikelprocessorer för provhantering med
hög genomströmning Applikationer
Rengöring av DNA-fragmentbibliotek och storleksval för nedströmsanvändning i nästa generations sekvenseringsarbetsflöden.
Inkluderar
• MagJET Magnetiska pärlor
• Bindande lösning
• Tvättbuffert (koncentrerad)
• Elueringsbuffert
• DNA-fragmentblandning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Sekvenseringstyp | Genom- och DNA-sekvensering |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| För användning med (utrustning) | Magnetisk stativ, KingFisher™ ml, KingFisher™ Böja |
| Produktlinje | MagJET |
| Produkttyp | NGS Rengöring och storleksvalssats |
| Kvantitet | 10 x 96 Förberedelser |