Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA-kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit, tillräckligt för 96 preps, är designat för snabb och effektiv rening av plasmid DNA (upp till –4 5μ g/ml) eller högkopieringsplasmid-DNA från E. coli- odling över natten.
Satsen använder paramagnetisk pärlteknologi som möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET Magnetic Beads gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening för användare med låg provgenomströmning.
Det resulterande högkvalitativa DNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer. Renat plasmid-DNA kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer såsom PCR, qPCR och andra enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
•Hög avkastning —upp till 5μ g plasmid-DNA från 1 ml bakteriekultur
•Rent isolerat —DNA är omedelbart klart att använda i nedströmsapplikationer såsom sekvensering, transkription, digestion med restriktionsenzymer eller transfektion av robusta cellinjer
•Flexibla automatiserings- och manuella —bearbetningsprotokoll tillgängliga
•Upprepningsbara resultat och robust prestanda
Tillämpningar Snabb isolering
av högrent plasmid-DNA som är lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
• Automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
• PCR
• In vitro transkription
• Omvandling
• Transfektion av robusta cellinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Bakterier |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Prep Skala | <100μ g (småskalig) plasmid-DNA |
| Produktlinje | MagJET |
| Produkttyp | Plasmid DNA-kit |
| Kvantitet | 96 Förberedelser |
| Mål | Plasmid-DNA |