Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA-kit
Produktkod. 13585180 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 x 96 beredningar
96 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 4
Produktkod. 13585180
Brand: Thermo Scientific™ K2792
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit, tillräckligt för 96 preps, är designat för snabb och effektiv rening av plasmid DNA (upp till –4 5μ g/ml) eller högkopieringsplasmid-DNA från E. coli- odling över natten.
Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit, tillräckligt för 96 preps, är designat för snabb och effektiv rening av plasmid DNA (upp till –4 5μ g/ml) eller högkopieringsplasmid-DNA från E. coli- odling över natten.
Satsen använder paramagnetisk pärlteknologi som möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET Magnetic Beads gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening för användare med låg provgenomströmning.
Det resulterande högkvalitativa DNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer. Renat plasmid-DNA kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer såsom PCR, qPCR och andra enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
Hög avkastning —upp till 5μ g plasmid-DNA från 1 ml bakteriekultur
Rent isolerat —DNA är omedelbart klart att använda i nedströmsapplikationer såsom sekvensering, transkription, digestion med restriktionsenzymer eller transfektion av robusta cellinjer
Flexibla automatiserings- och manuella —bearbetningsprotokoll tillgängliga
Upprepningsbara resultat och robust prestanda
Tillämpningar Snabb isolering
av högrent plasmid-DNA som är lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
• Automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
• PCR
• In vitro transkription
• Omvandling
• Transfektion av robusta cellinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Bakterier
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje MagJET
Produkttyp Plasmid DNA-kit
Kvantitet 4 x 96 beredningar
Mål Plasmid-DNA
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagJET Plasmid DNA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulphate