Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA-kit
Produktkod. p-4861470 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 x 96 beredningar
96 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 4
Produktkod. 13565180
Brand: Thermo Scientific™ K2791
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit, tillräckligt för 96 preps, är designat för snabb och effektiv rening av plasmid DNA (upp till –4 5μ g/ml) eller högkopieringsplasmid-DNA från E. coli- odling över natten.
Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit, tillräckligt för 96 preps, är designat för snabb och effektiv rening av plasmid DNA (upp till –4 5μ g/ml) eller högkopieringsplasmid-DNA från E. coli- odling över natten.
Satsen använder paramagnetisk pärlteknologi som möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET Magnetic Beads gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening för användare med låg provgenomströmning.
Det resulterande högkvalitativa DNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer. Renat plasmid-DNA kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer såsom PCR, qPCR och andra enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
Hög avkastning —upp till 5μ g plasmid-DNA från 1 ml bakteriekultur
Rent isolerat —DNA är omedelbart klart att använda i nedströmsapplikationer såsom sekvensering, transkription, digestion med restriktionsenzymer eller transfektion av robusta cellinjer
Flexibla automatiserings- och manuella —bearbetningsprotokoll tillgängliga
Upprepningsbara resultat och robust prestanda
Tillämpningar Snabb isolering
av högrent plasmid-DNA som är lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
• Automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
• PCR
• In vitro transkription
• Omvandling
• Transfektion av robusta cellinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Bakterier
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje MagJET
Produkttyp Plasmid DNA-kit
Kvantitet 96 Förberedelser
Mål Plasmid-DNA