Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET Separationsställ, 96-brunnars platta
Produktkod. 15341672 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15341672 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15341672 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MR03
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De MagJET separationsställ möjliggör snabba och effektiva procedurer för magnetiska pärlor-baserade nukleinsyraisolering och affinitetsrening arbetsflöden.
Thermo Scientific MagJET Separation Rack är en magnetisk separationsanordning avsedd för manipulering av magnetiska pärlor med låg genomströmning, såsom magnetisk pärlbaserad nukleinsyraisolering. De MagJET Separation Rack innehåller en högpresterande permanent neodymmagnet inbäddad i en separationsenhetsram av plast. I kombination med MagJET Magnetiska pärlor MagJET Separation Rack tillåter snabba och effektiva magnetiska pärlor-baserade separationsprocedurer.
Höjdpunkter
• Innehåller en kraftfull permanent neodymmagnet för omedelbar pärluppsamling från lösningen
• Speciellt utformad för robust prestanda med olika provvolymer
• Stabil och tät magnetisk pärluppfångning på mikrocentrifugrörets vägg
• Mycket effektiv nukleinsyrarening i kombination med Thermo Scientific MagJET magnetiska pärlor baserade kit
Användning Affinitetsrening
•med magnetiska partiklar.
Inkluderar
• MagJET Separation Rack enhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MagJET Separationsställ, 1 x 96-brunnars platta
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) Magnetiskt ställ
Produktlinje MagJET
Produkttyp MagJET Separationsställ
Kvantitet 1 vardera