Läs mer
Thermo Scientific™ MagJET Separationsställ, 2 x 1,5 ml rör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific MagJET Separation Rack är en magnetisk separationsanordning avsedd för manipulering av magnetiska pärlor med låg genomströmning, såsom magnetisk pärlbaserad nukleinsyraisolering. De MagJET Separation Rack innehåller en högpresterande permanent neodymmagnet inbäddad i en separationsenhetsram av plast. I kombination med MagJET Magnetiska pärlor MagJET Separation Rack tillåter snabba och effektiva magnetiska pärlor-baserade separationsprocedurer.
Höjdpunkter
• Innehåller en kraftfull permanent neodymmagnet för omedelbar pärluppsamling från lösningen
• Speciellt utformad för robust prestanda med olika provvolymer
• Stabil och tät magnetisk pärluppfångning på mikrocentrifugrörets vägg
• Mycket effektiv nukleinsyrarening i kombination med Thermo Scientific MagJET magnetiska pärlor baserade kit
Användning Affinitetsrening
•med magnetiska partiklar.
Inkluderar
• MagJET Separation Rack enhet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | MagJET Separationsställ, 2 x 1,5 ml rör |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (utrustning) | Magnetiskt ställ |
| Produktlinje | MagJET |
| Produkttyp | MagJET Separationsställ |
| Kvantitet | 2 x 1.5 mL |