Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Plant Direct PCR Kit (utan provtagningsverktyg)
Produktkod. 15193123 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15193123 500 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15193123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F130WH
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Kit är utformat för att amplifiera DNA direkt från växtprover. Ingen DNA-rening krävs före PCR.
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Kit är utformat för att amplifiera DNA direkt från växtprover. Ingen DNA-rening krävs före PCR. Satsen är baserad på Phire Hot Start II DNA-polymeras, ett speciellt framtaget enzym med en DNA-bindande domän. De unika egenskaperna hos detta DNA-polymeras gör det extremt robust och tolerant mot många PCR-hämmare som finns i växter, svampar och bakterier.
De Phire Plant Direct PCR Kit innehåller en komplett uppsättning optimerade PCR-reagenser samt detaljerade protokoll för olika provtyper, vilket gör det till ett idealiskt val för amplifiering av växt-DNA. Dessutom innehåller kitet kontrollprimers för positiva kontrollreaktioner. Kontrollprimrarna amplifierar en mycket konserverad region av kloroplast-DNA och är universella för många växtarter.
Funktioner
  • Inget behov av tidskrävande och dyra DNA-reningssteg
  • Mycket lite provmaterial krävs
  • Två enkla protokoll för olika applikationer
  • Phire Hot Start II DNA-polymeras ger höga utbyten av specifik produkt med kort förlängningstid (20 s/kb)
Användningsområden
  • Genotypsbestämning
  • Transgen detektion
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeras kan skilja sig betydligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Phire Hot Start II DNA-polymeras, 200μ L
• 2X Phire PCR-buffert för växtvävnad, 5 x 1,25 ml
• Universal Control Primer Mix (25μ M vardera), 40μ L
• Spädningsbuffert, 2 x 5 mL Förvaras
vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod Direkt PCR
Polymeras Phire Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Direkt PCR Kit
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat Separata komponenter
Provtyp Växt
Utgångsmaterial DNA