Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Tissue Direct PCR Master Mix
Produktkod. 15264756 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1250 reaktioner
250 reaktioner
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15264756 250 reaktioner 250 reaktioner
15252606 1250 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15264756 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F170S
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix har utvecklats för amplifiering av DNA direkt från en mängd olika vävnader erhållna från möss, människor, fiskar, fåglar och insekter.
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix har utvecklats för amplifiering av DNA direkt från en mängd olika vävnader erhållna från möss, människor, fiskar, fåglar och insekter. Master Mix som innehåller Phire Hot Start II DNA Polymerase är speciellt framtagen för att utföra PCR i närvaro av –olika djurvävnadshämmare såsom kollagen, melanin och eumelanin (hår, hud) och myoglobin (muskler). Satsen innehåller även DNARelease Additive, som kan användas för att förbättra frisättningen av DNA från svåra vävnader.
Funktioner
  • Direkt PCR minskar tidskrävande och dyra DNA-reningssteg
  • Tillgänglig utspädning& Lagringsprotokoll tillåter flera PCR-reaktioner från ett enda prov
  • Speciellt konstruerad Phire DNA-polymeras för extremt korta PCR-protokolltider
  • Mastermixformat med förblandad gelladdningsfärg minimerar korskontaminering, minskar provhanteringen och tillåter direkt laddning på gel
Användningsområden
  • Genotypsbestämning
  • Transgen detektion
  • Knockoutanalys
  • Sekvensering
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från de för Taq-baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phire Tissue Direct PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml
• Spädningsbuffert, 5 ml
• DNARelease Additive, 3 x 100μ L
• 25μ M Control Primer Mix, 40μ L
• Nukleasfritt vatten, 2 x 1,25 ml
• 50μ g O'GeneRuler Express DNA Ladder
Store vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod Direkt PCR
Polymeras Phire Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Produkttyp Direkt PCR Master Mix
Kvantitet 250 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Genotypsbestämning, Varmstarts-PCR
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Provtyp Vävnad
Utgångsmaterial DNA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine