Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start PCR Master Mix
Produktkod. 15205146 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15205146 500 reaktioner 500 reaktioner
15295136 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15205146 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F533L
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Phusion U DNA-polymeras är ett nytt konstruerat high fidelity-enzym utvecklat med fusionsteknologi.
Thermo Scientific Phusion U Hot Start PCR Master Mix är en bekväm 2X-formel som innehåller Phusion U Hot Start DNA-polymeras, nukleotider och en optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 .
Phusion U DNA Polymerase är ett nytt konstruerat högtrohetsenzym utvecklat med fusionsteknik. Designad med en proprietär mutation i dUTP-bindningsfickan på Phusion polymeras, Phusion U-polymeras kan övervinna viktiga begränsningar av korrekturläsningsenzymer för att införliva dUTP och läsa igenom uracil som finns i DNA-mallar.
Phusion U-polymeras har egenskaper hos Phusion DNA polymeraser och erbjuder förmågan att amplifiera långa amplikoner upp till 20 kb och en hög specificitet med affibody-baserad varmstart.
Dessa funktioner gör Phusion U Hot Start DNA Polymerase ett utmärkt val för sådana applikationer som amplifiering av bisulfitkonverterat eller skadat DNA samt användning av kontamineringskontroll för överförd kontaminering.
Höjdpunkter
  • High-fidelity DNA-polymeras (25XTaq )
  • Konstruerad för att införliva dUTP och förstärka mallar som innehåller uracil
  • Varmstart för minskad ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Endast mall och primers behöver läggas till för användning
  • Korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
Användningsområden
  • Amplifiering av bisulfit-konverterat DNA
  • Amplifiering av skadat eller åldrat DNA
  • Överförd kontamineringskontroll
  • Uracil-excisionsbaserade (USER) kloningsmetoder
Använder Phusion DNA-polymeraser
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring • Phusion U Hot Start DNA-polymeras
• 2X reaktionsbuffert
• 3 mM MgCl2 400
•μ
M var och en av dATP, dTTP
, dCTP och dGTP °Master mix levereras med nukleasfritt vatten. Förvara vid -20 C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Phusion U Hot Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 25X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre