Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start PCR Master Mix
Produktkod. p-4861508 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 15295136
Brand: Thermo Scientific™ F533S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Phusion U DNA-polymeras är ett nytt konstruerat high fidelity-enzym utvecklat med fusionsteknologi.
Thermo Scientific Phusion U Hot Start PCR Master Mix är en bekväm 2X-formel som innehåller Phusion U Hot Start DNA-polymeras, nukleotider och en optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 .
Phusion U DNA Polymerase är ett nytt konstruerat högtrohetsenzym utvecklat med fusionsteknik. Designad med en proprietär mutation i dUTP-bindningsfickan på Phusion polymeras, Phusion U-polymeras kan övervinna viktiga begränsningar av korrekturläsningsenzymer för att införliva dUTP och läsa igenom uracil som finns i DNA-mallar.
Phusion U-polymeras har egenskaper hos Phusion DNA polymeraser och erbjuder förmågan att amplifiera långa amplikoner upp till 20 kb och en hög specificitet med affibody-baserad varmstart.
Dessa funktioner gör Phusion U Hot Start DNA Polymerase ett utmärkt val för sådana applikationer som amplifiering av bisulfitkonverterat eller skadat DNA samt användning av kontamineringskontroll för överförd kontaminering.
Höjdpunkter
  • High-fidelity DNA-polymeras (25XTaq )
  • Konstruerad för att införliva dUTP och förstärka mallar som innehåller uracil
  • Varmstart för minskad ospecifik amplifiering och primernedbrytning
  • Endast mall och primers behöver läggas till för användning
  • Korta förlängningstider (15 –30 s/kb)
Användningsområden
  • Amplifiering av bisulfit-konverterat DNA
  • Amplifiering av skadat eller åldrat DNA
  • Överförd kontamineringskontroll
  • Uracil-excisionsbaserade (USER) kloningsmetoder
Använder Phusion DNA-polymeraser
  • Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.exTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring • Phusion U Hot Start DNA-polymeras
• 2X reaktionsbuffert
• 3 mM MgCl2 400
•μ
M var och en av dATP, dTTP
, dCTP och dGTP °Master mix levereras med nukleasfritt vatten. Förvara vid -20 C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Phusion U Hot Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 25X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre