Läs mer
Thermo Scientific™ Modifieringslösning I
Produktkod. 13585150 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1,2 ml
Förpackningsstorlek:
1.2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13585150 1,2 ml 1.2ml
1 options
Produktkod. 13585150 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2111
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Deanimera ometylerade cytosiner och omvandla dem till uraciler. Thermo Scientific™ EpiJET™ Modifieringslösning I är en komponent i EpiJET™ Bisulfate Conversion Kit (K1461) och kan köpas separat när ytterligare tillförsel behövs för fler reaktioner. Levereras i 1,2 ml alikvoter.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit är designad för enkel och pålitlig bisulfitkonvertering av DNA för metyleringsanalys. Satsen integrerar den termiska DNA-denatureringen och bisulfitomvandlingsreaktionerna i ett steg. De ometylerade cytosinerna deamineras och omvandlas till uraciler med hjälp av pulveriserat modifieringsreagens som har rekonstituerats med de två modifieringslösningarna. Detta steg kan utföras efter långa eller korta protokoll, beroende på nedströmsapplikationen. Det omvandlade DNA:t binds till ett membran för desulfonering på kolumnen och efterföljande reningssteg och elueras sedan. Den resulterande elueringen av det konverterade DNA:t är lämpligt för ett antal tekniker som används i metyleringsstatusanalys, inklusive PCR, qPCR, COBRA och sekvensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1,2 ml
Produktlinje EpiJET
Form Vätska