Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättbuffert för Bisulfite Conversion Kit (koncentrerad)
Produktkod. 13525160 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
9 ml
Förpackningsstorlek:
9ml
Produktkod. 13525160
Brand: Thermo Scientific™ R2141
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvätta bundet DNA för att avlägsna eventuella föroreningar från det modifierade DNA:t. Thermo Scientific™ EpiJET™ Tvättbuffert (koncentrerad) är en komponent i EpiJET™ Bisulfate Conversion Kit (K1461) och kan köpas separat när ytterligare tillförsel behövs. Tillhandahålls i 9 ml alikvoter.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit är designad för enkel och pålitlig bisulfitkonvertering av DNA för metyleringsanalys. Satsen integrerar den termiska DNA-denatureringen och bisulfitomvandlingsreaktionerna i ett steg. De ometylerade cytosinerna deamineras och omvandlas till uraciler med hjälp av pulveriserat modifieringsreagens som har rekonstituerats med de två modifieringslösningarna. Detta steg kan utföras efter långa eller korta protokoll, beroende på nedströmsapplikationen. Det omvandlade DNA:t binds till ett membran för desulfonering på kolumnen och efterföljande reningssteg och elueras sedan. Den resulterande elueringen av det konverterade DNA:t är lämpligt för ett antal tekniker som används i metyleringsstatusanalys, inklusive PCR, qPCR, COBRA och sekvensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 9 ml
Produktlinje EpiJET
Form Vätska