Läs mer
Thermo Scientific™ Modifieringslösning II
Produktkod. 13575150 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,35 ml
Förpackningsstorlek:
0.35ml
Produktkod. 13575150
Brand: Thermo Scientific™ R2121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Deanimera ometylerade cytosiner och omvandla dem till uraciler. Thermo Scientific™ EpiJET™ Modifieringslösning II är en komponent i EpiJET™ Bisulfate Conversion Kit (K1461) och kan köpas separat när ytterligare tillförsel behövs för fler reaktioner. Levereras i 0,35 ml alikvoter.
De EpiJET Bisulfite Conversion Kit är designad för enkel och pålitlig bisulfitkonvertering av DNA för metyleringsanalys. Satsen integrerar den termiska DNA-denatureringen och bisulfitomvandlingsreaktionerna i ett steg. De ometylerade cytosinerna deamineras och omvandlas till uraciler med hjälp av pulveriserat modifieringsreagens som har rekonstituerats med de två modifieringslösningarna. Detta steg kan utföras efter långa eller korta protokoll, beroende på nedströmsapplikationen. Det omvandlade DNA:t binds till ett membran för desulfonering på kolumnen och efterföljande reningssteg och elueras sedan. Den resulterande elueringen av det konverterade DNA:t är lämpligt för ett antal tekniker som används i metyleringsstatusanalys, inklusive PCR, qPCR, COBRA och sekvensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0,35 ml
Produktlinje EpiJET
Form Vätska