Läs mer
Thermo Scientific™ Elueringsbuffert för MagJET Plasmid DNA-kit
Produktkod. 13565230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
18 ml
Förpackningsstorlek:
18ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
13565230 18 ml 18ml
1 options
Produktkod. 13565230 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R2631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid DNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av plasmid-DNA från övernattningskulturer av E. coli-kulturer.
De Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid DNA Kit är designat för snabb och effektiv rening av plasmid-DNA från övernattningskulturer av E. coli-kulturer. Satsen använder magnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Hög bindningskapacitet, enhetlig partikelstorlek och snabb magnetisk respons av MagJET magnetiska pärlor gör tekniken idealisk för automatisk rening av nukleinsyra med hög genomströmning, såväl som för manuell rening av användare med låg provgenomströmning. Det resulterande högkvalitativa DNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Elueringsbuffert
Produktlinje MagJET
Kvantitet 18 ml