Läs mer
Thermo Scientific™ TopVision Agarose tabletter
Produktkod. p-4861478 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1000 tabletter (0,5 g vardera)
200 tabletter (0,5 g vardera)
Förpackningsstorlek:
1000 tabletter
200 tabletter
Produktkod. 15225116
Brand: Thermo Scientific™ R2801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Högkvalitativa, multifunktionella agarostabletter i blisterförpackning.
Beskrivning
TopVision Agarose Tablets, låg EEO (LE), är multipurpose agaros i tablettformat levererad i en praktisk blisterförpackning. Agarostabletterna är gjorda av standard smältpunktsagaros som ger hög upplösning, skarpa DNA-band med hög klarhet och låg bakgrund. Dess optimerade gelstyrka förenklar gelbearbetning och hantering. Tillverkad med hjälp av en innovativ organisk lösningsmedelsfri tillverkningsprocess som är grönare och mer miljövänlig.
Drag
• Bekvämt tablettformat - ingen kladdig vägning krävs.
• Snabbupplösningsprotokoll.
•“ Grön” - tillverkad med avsevärt minskad miljöpåverkan, med hjälp av en innovativ teknologi som inte är organiskt lösningsmedel.
• Förbättrad upplösning och minskad bakgrund.
Ansökningar
Idealisk för rutinmässiga DNA- och RNA-gelelektrofores och blotting-analyser.
Miljöansvar grön lösning
Till skillnad från traditionellt agarospulver, vars produktion är starkt beroende av användningen av giftiga organiska lösningsmedel, TopVision Agarose-tabletter tillverkas med en innovativ process som helt eliminerar beroendet av organiska lösningsmedel och avsevärt minskar miljöpåverkan samtidigt som det skapar en säkrare arbetsmiljö.
Utseende: Vitt till benvitt pulver
> Aska:≤ 0,5 %
> CAS:9012-36-6
> EEO:≤ 0,13
> Gelstyrka:≥ 1200 g/cm 2 (1 % gel)
> Gelningspunkt: 36 °C± 1,5 °C (1,5 % gel)
> Farligt: Nej
> Föroreningar (DNAser, RNaser och proteaser): Inga
> Smältpunkt: 88 C°± 1,5 C (°1,5 % gel)
> Fukt:≤ 10 %
> Hållbarhet: 24 månader
> Leveransvillkor: Ambient
> Löslighet: Klar färglös lösning vid 1 g i 100 ml vatten
> Förvaringsskick: Ambient
> Sulfat:≤ 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Top Vision Agarose Tablett
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Smältpunkt 88° C
Produktlinje TopVision
Kvantitet 200 tabletter (0,5 g vardera)
Validerad ansökan Gelelektrofores