Läs mer
Thermo Scientific™ Autosamplersprutor med fast nål, 2500uL, för Thermo Scientific™ Instrument
Produktkod. 13446886 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13446886 2,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 13446886 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365Q2131
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Gastät, headspace.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2,5 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115 °C
Nålmätare 23 G
Längd (metrisk) 65 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 2,5 ml
Längd (metrisk) nål 65 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippad kolv Ja