Läs mer
Thermo Scientific™ Autosamplersprutor med fast nål, 1000uL, för Thermo Scientific™ Instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Produkttyp | Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Längd (metrisk) nål | 65 mm |
| Nålpunktstil | Sidohål |
| För användning med (utrustning) | TriPlus RSH Autosampler |