Läs mer
Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för GC-instrument
Produktkod. 10515995 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
26s G
Längd (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Kvantitet:
1 st.
1/Pk.
6/Pk.
Ea.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10515995 10 μl 26 G 50 mm 6/Pk. Paket med 6
10478654 10 μl 26 G 50 mm 1 st. Varje
10548395 25μ L 23 G 50 mm 1 st. Varje
10279784 25μ L 26 G 50 mm 1 st. Varje
10241765 100 μl 23 G 50 mm 1 st. Varje
10289594 100 μl 26 G 50 mm 1 st. Varje
10331485 250μ L 26 G 50 mm 1 st. Varje
10025934 500 μL 26 G 50 mm 1 st. Varje
10289784 1 ml 26 G 50 mm 1 st. Varje
10723287 2,5 ml 26 G 50 mm 1 st. Varje
13426866 100 μl 26s G 85 mm Ea. Varje
15214573 10 μl 23 till 26 G 42 mm 1 st. Varje
13466866 100 μl 23 G 85 mm Ea. Varje
10781534 10 μl 23 G 50 mm Varje Varje
13486876 500 μL 26 G 85 mm Ea. Varje
13476876 500 μL 26 G 57 mm Ea. Varje
13496876 500 μL 23 G 57 mm 1/Pk. Varje
30040347 10 μl 23 G 42 mm 1/Pk. -
30040348 10 μl 23 G 42 mm 6/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10515995 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D2976
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Välja Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för exakt, reproducerbar GC-provintroduktion med hjälp av en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling.
Få hållbarhet, klarhet och noggrannhet i gaskromatografi (GC) provintroduktion för förtroende för analysresultat, gång efter gång. Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål har en fäst nål och en kolv som skapar en tät tätning med cylindern. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibiliteter för autosamplare för gaskromatografi. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas (fat), PTFE (Insats)
Nålmätare 26 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 10 μl
Produktlinje Gastät
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
Anslutningstyp Fast
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.