Läs mer
Thermo Scientific™ Gene Frame, 25μ L (1,0 x 1,0 cm)
Produktkod. 11550294
Change view
Kvantitet:
100 täckglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11550294 100 täckglas Paket med 100
1 options
Produktkod. 11550294 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0576
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
100 styva täckglas för enkel hantering och enhetliga hybridiseringar
Gene Frames för in-situ har ett limsystem med dubbel hållfasthet som gör det enkelt att ta bort ramarna efter användning.
Thermo Scientific Gene Frames har lim på vardera sidan av ramen som har olika styrka; sidan som fäster på glaset har ett lätt släppande lim medan baksidan, som fastnar på täckglaset, bildar en starkare bindning. Detta innebär att när täckglaset tas bort, på grund av skillnaden i styrkan hos de olika limmet, tas ramen bort samtidigt utan att inga klibbiga rester lämnas kvar på objektglaset.
Höjdpunkter
• Gastät försegling förhindrar reagensförlust på grund av avdunstning
• Tål temperaturer på 97 °C
•Designad för användning med standardmikroskopobjektglas
• Ram och täckglas kan tas bort samtidigt och lämnar inga rester
• Kan autoklaveras eller steriliseras med UV-bestrålning
• Alla Gene Frame-paket levereras med 100 täckglas
• Styva täckglas för enkel hantering och enhetliga hybridiseringar
• Tjocklek på genramar: 0,25 mm
Ansökningar
• In situ PCR
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
Certifikat
Certifierad fri från DNas, RNas och humant genomiskt DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 täckglas
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Volym (metrisk) 0.25 mL
För användning med (utrustning) Universell
Typ Microarray Slide Frame
Produktlinje Gene Frame