Läs mer
Thermo Scientific™ Gene Frame, 65μ L (1,5 x 1,6 cm)
Beskrivning
Innehåller
100 styva täckglas för enkel hantering och enhetliga hybridiseringar
Thermo Scientific Gene Frames har lim på vardera sidan av ramen som har olika styrka; sidan som fäster på glaset har ett lätt släppande lim medan baksidan, som fastnar på täckglaset, bildar en starkare bindning. Detta innebär att när täckglaset tas bort, på grund av skillnaden i styrkan hos de olika limmet, tas ramen bort samtidigt utan att inga klibbiga rester lämnas kvar på objektglaset.
Höjdpunkter
• Gastät försegling förhindrar reagensförlust på grund av avdunstning
• Tål temperaturer på 97 °C
•Designad för användning med standardmikroskopobjektglas
• Ram och täckglas kan tas bort samtidigt och lämnar inga rester
• Kan autoklaveras eller steriliseras med UV-bestrålning
• Alla Gene Frame-paket levereras med 100 täckglas
• Styva täckglas för enkel hantering och enhetliga hybridiseringar
• Tjocklek på genramar: 0,25 mm
Ansökningar
• In situ PCR
Farligt:
>Inget lagringsskick: Omgivande
Certifikat
Certifierad fri från DNas, RNas och humant genomiskt DNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 täckglas |
| Tjocklek (metrisk) | 0.25 mm |
| Volym (metrisk) | 0.65 mL |
| För användning med (utrustning) | Universell |
| Typ | Microarray Slide Frame |
| Längd (metrisk) | 1.6 cm |
| Mått (LxB) | 16 x 15 mm |
| Bredd (metrisk) | 1.5 cm |
| Produktlinje | Gene Frame |