Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättbuffert för GeneJET Gelextraktionssats
Produktkod. 10509900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
45 ml
Förpackningsstorlek:
45ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10509900 45 ml 45ml
1 options
Produktkod. 10509900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1341
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific GeneJET Tvättbuffert är en komponent i GeneJET Gel Extraction Kit och kan köpas separat. Tillhandahålls i 45 ml alikvoter.
Thermo Scientific GeneJET Tvättbuffert är en komponent i GeneJET Gelextraktionssats (kat.nr. K0691, K0692) och kan köpas separat. Tillhandahålls i 45 ml alikvoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wash Buffer
För användning med (utrustning) GeneJET Gel Extraction Kit
Produktlinje GeneJET
Kvantitet 45 ml
Lösningstyp Buffer