Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA-reningskit
Produktkod. p-4072664 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 15246187
Brand: Thermo Scientific™ K0881
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit är designat för snabb och bekväm rening av DNA från olika mängder arkiverad FFPE-vävnad.
Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit är designat för snabb och bekväm rening av DNA från olika mängder arkiverad FFPE-vävnad. Upp till 8 sektioner (10μ m tjocklek) av FFPE-prov från olika vävnader kan användas för genomisk DNA-extraktion utan inkubation över natten. Eliminering av toxiska reagenser som vanligtvis används för avparaffinering (dvs xylen) möjliggör en säker DNA-reningsprocedur med högt DNA-utbyte och utmärkt kvalitet. Varje preparat återhämtar sig upp till 8μ g genomiskt DNA som kan elueras i volymer från 20μ L som tillåter koncentrerade prover. På grund av hög avtvärbindningseffektivitet visar högkvalitativt renat DNA tillförlitlig prestanda i känsliga nedströmsapplikationer som qPCR, PCR (amplikoner upp till 1 kb) eller NGS biblioteksförberedelse.
Höjdpunkter
Högkvalitativt DNA —lämpligt för PCR och qPCR
Snabb —procedur kan slutföras inom 2 timmar
Säkra —giftfria lösningsmedel
Effektiv —avkastning upp till 8μ g av renat DNA
Applications
•PCR
• qPCR
• NGS biblioteksberedning
Inkluderar
•proteinas K-lösning
• RNase A Solution
• Matsmältningsbuffert
• Bindande buffert
• Tvättbuffert I (konc.)
• Tvättbuffert II (konc.)
• Elueringsbuffert
• GeneJET DNA-reningskolumner& Samlingsrör
• Samlingsrör
• Detaljerat protokoll
Beställningsinfo
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Provtyp FFPE, Fasta prover
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, realtidskvantitativ PCR (qPCR), PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 50 beredningar
Produktlinje GeneJET
Produkttyp FFPE DNA-reningskit
Kvantitet 50 beredningar
Mål Genomiskt DNA
Testtid <20 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase, Guanidine hydrochloride