Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Innehåller
Återsuspensionslösning, lyseringslösning, neutraliseringslösning, endotoxinbindningsreagens, tvättlösning I (koncentrerad), tvättlösning II (koncentrerad), RNas A-lösning, elueringsbuffert (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJET Maxi Purification Columns förmonterade med uppsamlingsrör (50mL) och uppsamlingsrör (50mL).
Thermo Scientific GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit is a fast, convenient, and efficient system for the large scale purification of endotoxin-free plasmid DNA. Endotoxins are major contaminants found in plasmid DNA preparations. For transfection of sensitive cell lines endotoxins are a major problem. The same applies to in vivo transfection as endotoxins can elicit strong immune responses. Thermo Scientific GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit is designed to reduce endotoxin level to <0.1 EU/μg of plasmid DNA. The kit utilizes a silica-based membrane technology in the form of convenient spin columns.
De Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av bekväm spinkolonn. Varje prep återvinner upp till 750μ g av högkopierat plasmid-DNA som kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska procedurer, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Höjdpunkter:
- Effektiv —hög avkastning upp till 750μ g plasmid-DNA av hög kvalitet från 250 ml bakteriekultur
- Hög koncentration av DNA renat—> 400 ng/μ L
- Bekvämt —spinnkolonnformat, centrifug- eller vakuumprotokoll
- Snabb —procedur tar 60 minuter, betydligt snabbare än att använda gravitationsflödeskolonner
Användningsområden
- Isolerad plasmid-DNA är lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
- Transfektion av robusta cellinjer
- FastDigest nedbrytning av restriktionsenzym
- Automatiserad fluorescerande sekvensering
- PCR
- Kloning
- Omvandling
- In vitro transkription
Inkluderar
- Återsuspensionslösning
- Lyslösning
- Neutraliseringslösning
- Endotoxinbindande reagens
- Tvättlösning I (koncentrerad)
- Tvättlösning II (koncentrerad)
- RNase A Solution
- Elueringsbuffert (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
- GeneJET Maxi reningskolonner förmonterade med uppsamlingsrör (50 ml)
- Uppsamlingsrör (50 ml)
Farligt :
Ingen kvalitetskontroll :
- De GeneJET Plasmid Maxiprep Kit är kvalificerat genom att isolera plasmid-DNA med högt antal kopior från 250 ml E. coli- kultur över natten (OD600 = 2) odlas i LB-medium enligt protokollet som beskrivs i manualen.
- Satsen klarar QC-kraven om det renade plasmid-DNA:t har ett A 260/280- förhållande mellan 1,8 och 1,9 och ett dominant band av supertvinnat plasmid-DNA observeras efter agarosgelelektrofores.
- Den funktionella kvaliteten hos plasmid-DNA:t utvärderas genom digerering med restriktionsendonukleaser.
Isolerad plasmid-DNA är lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
- Transfektion av robusta cellinjer
- FastDigest nedbrytning av restriktionsenzym
- Automatiserad fluorescerande sekvensering
- PCR
- Kloning
- Omvandling
- In vitro transkription
Beställningsinfo
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 400 ng/μ L |
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silikakolonn |
| skala | Maxi |
| Provtyp | Bakterier |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 10 beredningar |
| Prep Skala | >200μ g (storskalig) plasmid-DNA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine hydrochloride, acetic acid, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide