Innehåller
Lyseringsbuffert, tvättbuffert WB 1 (koncentrerad), tvättbuffert 2 (koncentrerad), vatten, nukleasfri, GeneJET™ RNA-reningskolonner (förmonterade med uppsamlingsrör), uppsamlingsrör (2 ml), uppsamlingsrör (1,5 ml), detaljerat protokoll
Designad för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från helblod och relaterade kroppsvätskor
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 15 minuter. Det renade högkvalitativa RNA:t kan användas i ett brett spektrum av nedströmsapplikationer såsom RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och annan RNA-baserad analys.
Höjdpunkter
- Effektiv: Upp till 1,8μ g totalt RNA från 500μ L människoblod
- Bekvämt: Spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
- Ren: RNA rent från enzymhämmare, proteiner, redo att användas i alla krävande tillämpningar, validerat i cDNA-syntes och kvantitativ RT-PCR
- Snabbt och enkelt: Proceduren tar mindre än 15 minuter och involverar inte organisk extraktion eller differentiell RBC-lys
- Kompatibel: Lämplig för många olika prover: blod från människor och djur behandlat med EDTA, citrat eller heparin, buffy coat, benmärg och relaterade kroppsvätskor
Användningsområden
Snabb extraktion av RNA med hög renhet lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive: RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting, nukleasskyddsanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •40 ml lyseringsbuffert; förvara i rumstemperatur • 40 mL tvättbuffert WB1 (koncentrerad); rumstemperatur • 23 mL tvättbuffert 2 (koncentrerad); rumstemperatur • 30 ml nukleasfritt vatten; rumstemperatur • 50 GeneJET RNA Spin-kolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 50 uppsamlingsrör (2 ml); rumstemperatur • 50 uppsamlingsrör (1,5 ml); rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| Reningstid | 15 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Provtyp | Blod, Benmärg, Buffy Coat |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| skala | Mini |
| Visa mer |