Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 10 UV-Vis spektrofotometrar Cylindrisk långvägscellhållare
Produktkod. 11873754 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Cylindrisk cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11873754 Cylindrisk cellhållare Varje
1 options
Produktkod. 11873754 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 336012000
Beräknad leverans: 18-12-2026
För GENESYS 10 spektrofotometrar med encellig cuvette-hållare.
  • Rymmer en cylindrisk cell med en banlängd på 10 till 100 mm, 22 till 25 mm diameter och Z-dimensionen 11 mm. Modeller med sexpositionerade cellhållare kan rymma enkelcellhållare med hjälp av tillbehör Enkelcellsplattform och hållare (14-385-476), tillgängliga separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cylindrisk cellhållare
För användning med (utrustning) Genesys™ 10 UV-vis spektrofotometer
Väglängd 100 mm