Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 10 UV-Vis Spectrophotometers Test Tube Holder
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Accommodates one 25 dia. × 102mmH test tube or COD reagent vial
- For GENESYS 10 spectrophotometers with six-position cell holder (holds three) or single-cell holder platform (holds one)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provrörshållare |
| För användning med (utrustning) | Genesys™ 10 UV-vis spectrophotometer |
| Håller | One 25 dia. x 102 mm H test tube or COD reagent vial |