Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektrofotometer Cylindrisk långvägscellhållare
Produktkod. 11861872 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Cylindrisk cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11861872
Brand: Thermo Scientific™ 4011000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cylindrisk långvägscellhållare. Snap-in” Hållaren accepterar en cylindrisk longpath-cell upp till 50 mm lång och 22 mm i diameter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cylindrisk cellhållare
För användning med (utrustning) Genesys™ 20 spektrofotometer
Väglängd Upp till 50 mm