Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektrofotometer Rektangulär långvägscellhållare
Produktkod. 10490001 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10490001
Brand: Thermo Scientific™ 4012000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rektangulär långvägscellhållare. Lätt att installera“ snap-in” cellhållaren rymmer en rektangulär longpath-cell upp till 50 mm lång och 12 mm bred.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellhållare
För användning med (utrustning) Genesys™ 20 spektrofotometer
Håller Cell upp till 50m L och 12mm W
Väglängd 50 mm
Form Rektangulär