Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektrofotometer Enpositionscellhållare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Enpositionscellhållare. Som levereras med GENESYS 20 Spektrofotometer. Rymmer en 10 mm kvadratisk kyvett, 1/2 tum eller 10 mm diameter provrör.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellhållare |
| För användning med (utrustning) | Genesys™ 20 spektrofotometer |
| Håller | En 10 mm kvadratisk kyvett, 0,5 tum eller 10 mm dia. provrör |
| Väglängd | 10 mm |