Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Test Tube Holder for 1 in. Tubes
Produktkod. 10400211 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Provrörshållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10400211
Brand: Thermo Scientific™ 4015000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
“Snap-in” holder fits 1 in. test tubes up to 104mm tall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Provrörshållare
För användning med (utrustning) Genesys™ 20 spectrophotometer
Håller One test tube
Väglängd 104 mm