Läs mer
Thermo Scientific™ GLP Efterlevnadstjänster för biologiska säkerhetsskåp
Produktkod. p-3704607
Produkttyp:
GLP Dokumentation och tjänster för biologiska säkerhetsskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15576219
Brand: Thermo Scientific™ IOQPCKE89003610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbli kompatibel med vår bransch exklusiva kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar Valideringstjänst för Thermo Vetenskaplig: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, 1500-serien A2, 1300-serien A2
IQ
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
Nyckeltester: Filterläckage, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Biologiska säkerhetsskåp och rena bänkar inklusive Thermo Vetenskaplig: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, 1500-serien A2, 1300-serien A2
Beskrivning Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, filterläckage, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS testning.
Produkttyp GLP Dokumentation och tjänster för biologiska säkerhetsskåp
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar Inkluderar resor till större storstadsområden. Inkluderar inte installation. Instrumentet måste installeras med spänning och ställa in temperaturpunkten i 24 timmar innan service på plats.