Läs mer
Thermo Scientific™ H-6000A hinkadaptrar
Produktkod. 10770414 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
108 x 15 ml blodprovsrör
132 x 7 mL blodprovsrör
18 x 50 ml rör
30 x 50 ml rör
48 x 15 mL koniskt bloduppsamlingsrör
5 ml blodprovsrör
6 x 250 ml flaskor
6 x 500 ml flaskor
6 x 550 ml blodpåsar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10770414
Brand: Thermo Scientific™ 00436
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Acceptera en mängd olika blodbehandlingsrör, påsar och flaskor
För användning med Thermo Scientific H-6000A skopor.
  • Adaptrar rymmer en maximal kapacitet på 6x 500 ml (flaskor), 6x 550 ml (blodpåsar) och 132x 7 ml (rör). Max. OD xL: 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 30 x 50 ml rör
För användning med (utrustning) H-6000A skopa för Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus låghastighetscentrifugrotor