Läs mer
Thermo Scientific™ HPLC Syringes for CTC Instruments
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
100 μl
Produkttyp:
Gastät HPLC-spruta
HPLC-spruta
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Längd (engelska) Nål | 1.9 in. |
| Produkttyp | Gastät HPLC-spruta |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| För användning med (utrustning) | CTC Instruments |
| Anslutningstyp | Fixed |