Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Drop-in Guard Cartridges
Produktkod. 11538310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Partikelstorlek:
7μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11538310 7μ m Paket med 4
1 options
Produktkod. 11538310 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35007014001
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Erbjud bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Kompatibel med Thermo Scientific Uniguard™ direktanslutning och fristående hållare
Funktioner av Hypercarb Fast fas
  • Lämpad för att lösa problemseparationer
  • Exceptionell retention av mycket polära analyter
  • Sann ortoganalitet till C18
  • Separera strukturellt besläktade ämnen
  • Utmärkt för högtemperaturapplikationer
Beställningsinfo
Drop-in patroner finns i andra Thermo Scientific faser. Kontakta din kundtjänstrepresentant för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 7μ m
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm
Stationär fas Hypercarb
Produktlinje Hypercarb