Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ Skydda HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
- Lämplig för att lösa problemseparationer
- Exceptionell retention av mycket polära analyter
- Sann ortoganalitet till C18
- Separera strukturellt besläktade ämnen
- Utmärkt för högtemperaturapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| Stationär fas | Hypercarb |