Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Kolumner, μ3 m och 5 μm partikelstorlek
BIOPHARMA
Produktkod. 10560004 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10560004
Brand: Thermo Scientific™ 30703124030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidig aminopropylfas med utmärkta kromatografiska egenskaper i tre lägen: svagt anjonbyte, omvänd fas och normal fas
  • I omvänd fasläge, Hypersil APS-2-kolonner är utmärkta för kolhydratanalys: extra känslighet för sockerarter
  • Alternativ selektivitet till kiseldioxid när den används i normal fas
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 2%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Nej
Fas Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC