Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm C18-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
75 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
- Exceptionell reproducerbarhet
- Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 11% |
| Visa mer |