Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Spjutskyddskolonner
Produktkod. 11528710 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11528710 2.1 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
11553151 4 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
11573151 3 mm 20 mm 3 μm Paket med 4
11583151 2.1 mm 20 mm 5 μm Paket med 4
11503161 4 mm 20 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11528710 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28105012106
 Begränsad artikel
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
Funktioner hos BDS C18 Solid Phase
  • Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
  • Ekonomisk med exceptionell reproducerbarhet
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18