Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 3 mm x 50 mm
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Excellent choice for acids, bases and neutral compounds
- Less retentive than C18 for faster analyses
- Robust columns with long column lifetimes
- Very reliable for routine assays
Beställningsinfo
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |