Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-in skyddskassetter— C18, C8, C1, Silika
Produktkod. 10428484 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Partikelstorlek:
5 μm
10 μm
Endcapped:
Ja
Yes
USP typ:
L1
L13
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10428484
Brand: Thermo Scientific™ 30505013001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bekvämt, ekonomiskt och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd
  • Fast and simple installation
  • 10mm length provides column protection with minimal impact on chromatography application
  • Drop-In cartridges are available for all Thermo Scientific stationary phases
  • Require the use of a Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Cat. Nos. 851-00, 852-00, 850-00; sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 2.5%
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 120Å
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
För användning med (utrustning) Hypersil™ HPLC Column
Stationär fas Hypersil™ SAS (C1)
Partikelform Spherical
Endcapped Yes
USP typ L13