Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-in skyddskassetter— C18, C8, C1, Silika
Produktkod. 11567451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Partikelstorlek:
5 μm
10 μm
Endcapped:
Ja
USP typ:
L1
L13
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek Endcapped USP typ Förpackningsstorlek
11567451 10 μm Ja L1 Paket med 4
10428484 5 μm Ja L13 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11567451 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30110014001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Bekvämt, ekonomiskt och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd
  • Snabb och enkel installation
  • 10 mm längd ger kolonnskydd med minimal påverkan på kromatografiapplikationen
  • Drop-in-patroner finns tillgängliga för alla Thermo Scientific stationära faser
  • Kräv användning av en Uniguard™ Direct-Connection Drop-in-skyddskassetthållare (kat. nr 851-00, 852-00, 850-00; säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 10%
Partikelstorlek 10 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 120Å
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
För användning med (utrustning) Hypersil™ HPLC-kolumn
Stationär fas C18
Partikelform Sfärisk
Endcapped Ja
USP typ L1