Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil Drop-in skyddskassetter— C18, C8, C1, Silika
Produktkod. p-3172329 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Partikelstorlek:
5 μm
10 μm
Endcapped:
Ja
Yes
USP typ:
L1
L13
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11567451
Brand: Thermo Scientific™ 30110014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekvämt, ekonomiskt och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd
  • Snabb och enkel installation
  • 10 mm längd ger kolonnskydd med minimal påverkan på kromatografiapplikationen
  • Drop-in-patroner finns tillgängliga för alla Thermo Scientific stationära faser
  • Kräv användning av en Uniguard™ Direct-Connection Drop-in-skyddskassetthållare (kat. nr 851-00, 852-00, 850-00; säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 10%
Partikelstorlek 10 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 120Å
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
För användning med (utrustning) Hypersil™ HPLC-kolumn
Stationär fas C18
Partikelform Sfärisk
Endcapped Ja
USP typ L1