Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Javelin™ Skydda HPLC-kolonner
Produktkod. 11568690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11568690 5 μm Paket med 4
1 options
Produktkod. 11568690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25305012106
Beräknad leverans: 14-12-2026
Spjutskyddskolonner erbjuder bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktansluten, patenterad fingertät design har en 1/16 tum. CPI-spets som fästs direkt på inloppet på HPLC-kolonnen med slangar eller skiftnycklar
  • Kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
Hypersil GOLD aQ-kolonner ger förbättrad retention och upplösning av polära analyter.
  • Polär ändkapslad C18-fas för alternativ selektivitet
  • Retention och upplösning av polära analyter
  • Idealisk för mycket vattenhaltig mobil fas
  • Utmärkt toppform
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas aQ
Produktlinje Hypersil GULD