Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HPLC Columns, 3μm Particle Size
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Betydande minskning av toppsvans samtidigt som C18-selektiviteten bibehålls
- Utmärkt upplösning, effektivitet och känslighet
- Förtroende för noggrannheten och kvaliteten på analytiska data
Beställningsinfo
Andra anpassade kolumndimensioner är tillgängliga. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 1 till 11 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Visa mer |