Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Vaktkolonner
Produktkod. 11598680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11598680 4 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
11588680 2.1 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
11583121 2.1 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11598680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25005014006
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
  • Hypersil GOLD HPLC-kolonner ger utmärkt toppform för alla analyttyper
  • Betydande minskning av toppsvans samtidigt som C18-selektiviteten bibehålls
  • Utmärkt upplösning, effektivitet och känslighet
  • Förtroende för noggrannheten och kvaliteten på analytiska data
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Stationär fas C18