Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grön PAH Kolumner, μ3 m Partikelstorlek
Produktkod. 10427444 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10427444
Brand: Thermo Scientific™ 31103104030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt skräddarsydd alkylbunden kiseldioxid med hög kolhalt, designad speciellt för analys av polyaromatiska kolväten (PAH)
  • Optimerad för EPA Method 610
  • Snabb analys av 16 PAH på 4 minuter med korta, snabba kolumner
  • Finns i μ3 m μoch 5 m partikelstorlek och olika kolonndimensioner
Beställningsinfo
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas Fenyl (Ph)
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumntyp PAH Analys
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas