Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 3μm Particle Size
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
- Affordable
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |