Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS (C8) Columns, 5μm Particle Size
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
- Affordable
Beställningsinfo
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Uppfyllande
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |